Learn More
Sodium sulphite, BAKER, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10645812 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10645812 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10645812 Fornitore JT Baker N. del fornitore 1777.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.98€
    57.32€ / 1kg
    Risparmia 49.66€
    46% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Laboratory Reagent
Specifica
Punto di fusione >500°C
CAS 7757-83-7
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio min. 95%
Formula molecolare H14Na2O10S
Numero MDL MFCD00003503
InChI Key WMJRPJZQQSSDBU-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
IUPAC Name disodium sulfite
Molecular Weight (g/mol) 252.14
Densità 2.63 g/cm³ (20°C)