Learn More
Sodium Tartrate Dihydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31749380
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31749380 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31749380 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore RDCS0890500B1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Tartrate
Nota nome Dihydrate
CAS 6106-24-7
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Forma fisica Fine Crystals or Crystalline Powder
Quantità 500 g
Imballaggio White Poly Wide Mouth Bottle
Formula molecolare C4H8Na2O8
Numero MDL MFCD00150035
Sinonimo unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
InChI Key FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC Name disodium (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 230.08
PubChem CID 131855972
Percent Purity 99 to 101%
Grado ACS