Learn More
Sodium Tartrate Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10624932 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10624932 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10624932 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/6922/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 6106-24-7
Colore White
pH 7 to 9
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare C4H8Na2O8
Numero MDL MFCD00150035
Sinonimo unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
InChI Key FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC Name disodium (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 230.08
PubChem CID 131855972
Peso formulazione 230.08g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica