Learn More
Sodium Tartrate, Dihydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker ProdottiDescrizione
- Suitable for Standardization of Karl Fischer Reagents
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Tartrate |
| Nota nome | Dihydrate |
| CAS | 6106-24-7 |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Gravità specifica | 1L = 1.82kg |
| IUPAC Name | (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;sodium;dihydrate |
| Peso formulazione | 230.08 |
| Percent Purity | 100.1% |
| Vedi altri risultati |