Learn More
Sodium taurocholate hydrate, 96%
Codice prodotto. 11453907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11453907 5 g 5g
11443907 1 g 1g
11463907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11453907 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18346.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Sodium taurocholate hydrate (CAS # 145-42-6) is a bile acid and detergent used in molecular biology for protein solubilization. | CAS: 345909-26-4 | C26H44NNaO7S | 537.688 g/mol
Sodium taurocholate is a bile acid having detergent capabilities; natural surfactant. It is used for solubilization of protein. In the preparation of digestive enzymes, it is used as an emulsifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Sodium taurocholate hydrate is a bile acid conjugate of taurine and cholic acid that acts as a detergent
  • Sodium taurocholate solubilizes fats within the digestive system
  • It is the main component of bile acid in carnivorous animals; metabolites are also common in human bile
Application
  • Sodium taurocholate hydrate can be used as an emulsifier for protein isolation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 345909-26-4
Formula molecolare C26H44NNaO7S
Molecular Weight (g/mol) 537.688
Numero MDL MFCD00150819
InChI Key JAJWGJBVLPIOOH-VXFFEJGCSA-M
Sinonimo sodium taurocholate, taurocholic acid sodium salt, taurocholate sodium, taurocholate sodium salt, unii-m6n3th81no, monosodium n-choloyltaurinate, m6n3th81no, monosodium taurocholate, sodium n-choloyltaurinate, monosodium taurocholic acid
PubChem CID 131632374
IUPAC Name sodium;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethanesulfonate
SMILES CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Taurocholate Hydrate
Intervallo percentuale saggio 0.97
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Soluble in Water (50mg/mL- Clear Solution)
Peso formulazione 537.73 (Anhydrous)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium taurocholate hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: TAUROCHOLIC ACID, SODIUM SALT HYDRATE