Learn More
Sodium tellurite(IV), 97%
Codice prodotto. 11497527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11497527 250 g 250g
11487527 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11497527 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15633.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10102-20-2 | H10Na2O9Te | 327.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-20-2
Formula molecolare H10Na2O9Te
Molecular Weight (g/mol) 327.65
Numero MDL MFCD00036141
InChI Key OVBVNEXDNNHXIU-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium tellurite, disodium tellurite, sodium tellurate iv, disodium trioxotellurate, unii-0bb57la23y, tellurous acid, disodium salt, sodium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , disodium salt, telluric acid, disodium salt
PubChem CID 24935
IUPAC Name disodium;tellurite
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tellurite(IV)
Quantità 250 g
Formula lineare Na2TeO3
Numero UN UN3284
Indice di Merck 14,8685
Peso formulazione 221.58
Percent Purity 97%