Learn More
Sodium Terephthalate, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11437315 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11437315 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11437315 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0520943805
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Terephthalate
CAS 10028-70-3
Formula molecolare C8H4Na2O4
Quantità 10 g
Sinonimo disodium terephthalate, terephthalic acid disodium salt, terephthalic acid, disodium salt, sodium terephthalate, unii-gi30zoc0oo, gi30zoc0oo, disodiumterephthalate, acmc-1bvw0, disodium terephthalate 5g, 1,4-benzenedicarboxylicacid, sodium salt 1:?
InChI Key VIQSRHWJEKERKR-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;terephthalate
Molecular Weight (g/mol) 210.096
PubChem CID 82305