Learn More
Sodium tert-butoxide, 99%, pure
Codice prodotto. 10728362 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10728362 5 g Bottiglia in vetro 5g
10247350 100 g Bottiglia in vetro 100g
10723924 500 g Bottiglia in vetro 500g
11905821 2.5 kg Plastic Drum 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10728362 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 252550050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 865-48-5 | C4H9NaO | 96.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 865-48-5
Formula molecolare C4H9NaO
Molecular Weight (g/mol) 96.1
Numero MDL MFCD00040575
InChI Key MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide
PubChem CID 23676156
IUPAC Name sodium;2-methylpropan-2-olate
SMILES CC(C)(C)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tert-butoxide
Punto di fusione 180.0°C
Punto d'infiammabilità 12°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NaOC(CH3)3
Quantità 5 g
Fieser 16,55
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
Peso formulazione 96.1
Percent Purity 99%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tert-butoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
  • H228-Solido infiammabile.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.