Learn More
Sodium tert-pentoxide, 2.5M (30 wt%) solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10722084 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10722084 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
10370624 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10722084 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 390151000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 14593-46-5 | C5H11NaO | 110.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14593-46-5 , 109-99-9
Formula molecolare C5H11NaO
Molecular Weight (g/mol) 110.13
Numero MDL MFCD00064245
InChI Key CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt
PubChem CID 2733478
IUPAC Name sodium;2-methylbutan-2-olate
SMILES CCC(C)(C)[O-].[Na+]
Specifica
Punti di ebollizione 66°C (1013.0 hPa)
Materiale o nome chimico Sodium tert-pentoxide
Punto di fusione < 5°C
Quantità 100 mL
Formula lineare CH3CH2C(CH3)2ONa
Punto d'infiammabilità −21°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 110.13
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 29 to 31%
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Aspetto Yellow to light brown solution
Gravità specifica 0.92
Densità 0.9200g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tert-pentoxide, 30% solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.