Learn More
Sodium tert-pentoxide, 30% in 2-MeTHF, AcroSeal™
Codice prodotto. 12654967 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12654967 100 mL 100mL
12644967 800 mL 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12654967 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 252531000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.65€
    78.10€ / 100mL
    Risparmia 5.55€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14593-46-5 | C5H11NaO | 110.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tert-pentoxide
CAS 14593-46-5, 96-47-9
Densità 0.9100g/mL
Punto d'infiammabilità −11°C
Formula molecolare C5H11NaO
Formula lineare NaOC(CH3)2C2H5
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.91
Sinonimo sodium tert-pentoxide, sodium 2-methylbutan-2-olate, sodium tert-amylate, sodium t-amylate, sodium-t-amylate, unii-51z39py5z8, sodium-tert-pentoxide, sodium tert-amoxide, 2-butanol, 2-methyl-, sodium salt, tert-amyl alcohol sodium salt
InChI Key CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)(C)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;2-methylbutan-2-olate
Molecular Weight (g/mol) 110.13
PubChem CID 2733478
Peso formulazione 110.13
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tert-pentoxide, 30% in 2-MeTHF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.