Learn More
Sodium tert-pentyloxide, 95%
Descrizione
Sodium tert-pentyloxide is a effective base for the alkylation of ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sodium tert-pentyloxide is a effective base for the alkylation of ketones.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Air and Moisture Sensitive, store away form air and water/moisture. Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium tert-pentyloxide |
| Odore | Odorless |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | UN3206 |
| Beilstein | 3983987 |
| Sensibilità | Air and moisture sensitive |
| Informazioni di solubilità | Reacts with water. |
| Peso formulazione | 110.13 |
| Percent Purity | 95% |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium tert-pentyloxide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 1
- Sostanza autoriscaldante Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H228-Solido infiammabile.
- H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium tert-pentyloxide