Learn More
Sodium tetraborate, anhydrous, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 11365049
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11365049 25 g 25g
11355049 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11365049 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 087862.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1330-43-4 ∣ B4Na2O7 ∣ 201.21 g/mol
Sodium tetraborate is a useful anhydrous borax for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1330-43-4
Formula molecolare B4Na2O7
Molecular Weight (g/mol) 201.21
Numero MDL MFCD00081185
InChI Key NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Borax
IUPAC Name disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifica
Punti di ebollizione 1575°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Sodium tetraborate
Punto di fusione 741°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.501
Sensibilità Hygroscopic
Intervallo percentuale saggio 99.95% (metals basis)
Densità 2.637 g/cm3 at 20°C
Informazioni di solubilità Slowly soluble in water (87.9g/L).
Peso formulazione 201.22
Percent Purity 99.95%
Grado Ungraded