Learn More
Sodium tetraborate decahydrate, 99.5+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10269370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10269370 1 kg Flacone in plastica 1kg
10577562 25 g Flacone in plastica 25g
10286843 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10269370 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 419450010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.65€
    73.40€ / 1kg
    Risparmia 2.25€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7·10H2O | 381.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-96-4
Formula molecolare B4Na2O7·10H2O
Molecular Weight (g/mol) 381.36
Numero MDL MFCD00149193
Sinonimo Borax, Sodium borate decahydrate
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tetraborate decahydrate
Punto di fusione 75.0°C
Colore White
pH 9.15 to 9.20 (0.01M soln. at 25°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.5+%
Formula lineare Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Indice di Merck 15, 8726
Informazioni di solubilità Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Peso formulazione 381.36
Percent Purity ≥99.5%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tetraborate decahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.