Learn More
Sodium tetraborate decahydrate, 99.5+%, ACS reagent
Product Code. 10577562 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Unit Size:
1kg
2.50kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10577562 25 g Flacone in plastica 25g
10269370 1 kg Flacone in plastica 1kg
10286843 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10577562 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 419450250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.05€
    26.30€ / 25g
    Risparmia 1.75€
    6% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7·10H2O | 381.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1303-96-4
Formula molecolare B4Na2O7·10H2O
Molecular Weight (g/mol) 381.36
Numero MDL MFCD00149193
Sinonimo Borax, Sodium borate decahydrate
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium tetraborate decahydrate
Punto di fusione 75.0°C
Colore White
pH 9.15 to 9.20 (0.01M soln. at 25°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99.5+%
Formula lineare Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Indice di Merck 15, 8726
Informazioni di solubilità Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Peso formulazione 381.36
Percent Purity ≥99.5%
Grado Reagente ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.