Learn More
Sodium tetraborate decahydrate, ACS, 99.5-105.0%
Descrizione
It is used in detergents, cosmetics, and enamel glazes. It is likewise employed to prepare buffer solutions in biochemistry, as a fire retardant, anti-fungal compound, in the manufacture of fiberglass, as a flux in metallurgy, neutron-capture shields for radioactive sources, a texturing agent in cooking, and as a harbinger for other boron compounds. The molten borax bath is useful for carbide coating process on metals. It is applied as an efficient metal-free catalyst for Hetero-Michael reactions in an aqueous medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium tetraborate decahydrate |
| Punto di fusione | 75°C |
| CAS | 1303-96-4 |
| Colore | Gray |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Odore | Odorless |
| Aspetto | Gray Powder |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5-105.0% |
| Densità | 1.73 g/cm3 at 20°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium tetraborate decahydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Borax