Learn More
Sodium tetraborate decahydrate, Solstice
Codice prodotto. 15698150 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
pezzi 4
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15698150 4 x 2.5 kg pezzi 4
15688150 25 g 25g
15608160 500 g 500g
15678150 2.5 kg 2.50kg
15618160 6 x 500 g pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15698150 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore S96404X2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00€
    596.30€ / pezzi 4
    Risparmia 53.70€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-04-2027
Aggiungi al carrello
ACS Reagent,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-96-4
Numero MDL MFCD00149193
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tetraborate decahydrate
Forma fisica Solid
Quantità 4 x 2.5 kg
Formula lineare Na2B4O7 · 10H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Molecular Weight (g/mol) 381.37
Peso formulazione 381.37g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado ACS
Densità 1.73g/mL at 25°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tetraborate decahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.