Learn More
Sodium tetraborate decahydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0%, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15611070
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Paper / Poly Bag
Dimensione della confezione:
2.50kg
25kg
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15611070 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
15631070 6 x 2.5 kg Flacone in polietilene pezzi 6
15621070 25 kg Paper / Poly Bag 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15611070 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 116252.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    92.97€ / 2.5kg
    Risparmia 8.03€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-96-4
Numero MDL MFCD00149193
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Tetraborate Decahydrate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Quantità 2.5 kg
Formula lineare Na2B4O7 · 10H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 381.37g/mol
Percent Purity 99 to 103.0%
Grado puriss.
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.73g/mL at 25°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tetraborate decahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetraborate decahydrate