Learn More
Sodium tetraborate decahydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0%, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15621070
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Paper / Poly Bag
Dimensione della confezione:
2.50kg
25kg
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15621070 25 kg Paper / Poly Bag 25kg
15611070 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
15631070 6 x 2.5 kg Flacone in polietilene pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15621070 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 1162525KG
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-96-4
Numero MDL MFCD00149193
Sinonimo Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
Specifica
Punti di ebollizione 1,575°C
Materiale o nome chimico Sodium tetraborate decahydrate
Nota nome Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0%
CAS max % 100.0000%
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 kg
Intervallo percentuale saggio 99 to 103.0%
Formula lineare Na2B4O7 · 10H2O
Molecular Weight (g/mol) 381.37
Peso formulazione 381.37
Percent Purity 99.0% to 103.0%
Grado puriss.
Imballaggio Paper / Poly Bag
Densità 1.73 g/mL at 25 °C(lit.)