Learn More
Sodium Tetraborate Decahydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Sodium Tetraborate Decahydrate |
| Nota nome | Reag. ISO |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 5 kg |
| Formula lineare | Na2B4O7 · 10H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Molecular Weight (g/mol) | 381.37 |
| Peso formulazione | 381.37g/mol |
| Percent Purity | ≥99.5% |
| Grado | ACS/puriss. p.a. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium tetraborate decahydrate
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?