missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Tetraborate Decahydrate, TRC

Codice prodotto. 30132425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30132425 10 g 10g
30136706 1 g 1g
30010263 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30132425 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS67309010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1303-96-4
Formula molecolare B4 O7 . 2 Na . 10 H2 O
Molecular Weight (g/mol) 381.37
Sinonimo Borax (B4Na2O7.10H2O), Borax (8CI), 20 Mule Team Borax, 20 Mule Team Borax Tech 4/200 Mesh, BR 100, BR 100 (borate), Borascu, Borax decahydrate, Boric acid (H2B4O7), disodium salt, decahydrate, Boricin, Boron sodium oxide (B4Na2O7), decahydrate, Bura, Disodium tetraborate decahydrate, Gerstley borate, M 9358, Sodium biborate decahydrate, Sodium borate (Na2B4O7), decahydrate, Sodium pyroborate, Sodium pyroborate decahydrate, Sodium tetraborate decahydrate, Solubor, Solubor DF, Three Elephant, Tincal
IUPAC Name disodium;3,7-dioxido-2,4,6,8,9-pentaoxa-1,3,5,7-tetraborabicyclo[3.3.1]nonane;decahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1OB2OB([O-])OB(O1)O2

Specifica

Materiale o nome chimico Borax
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Peso formulazione 382.0868
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.