Learn More
Sodium Tetraborate, TRC
Codice prodotto. 30427494
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427494 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427494 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS67309525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Disodium tetraborate
CAS 1330-43-4
Quantità 25 g
Formula molecolare B4 O7 . 2Na
Sinonimo Sodium tetraborate, Boron sodium oxide (B4Na2O7) (9CI','ACI), Boric acid (H2B4O7)','disodium salt (8CI), Sodium tetraborate (Na2B4O7) (7CI), Anhydrous borax, Borax glass, DC Dehybor, Dehybor, Ecoboron PRO, Etibor 68, Fireless B, Fireless B Liquid, FR 28, FR 28 (borate), Fused Borax, Granubor, Rasorite 65, Sodium biborate, Sodium borate, Sodium boron oxide (Na2B4O7), Spraybor
InChI Formula InChI=1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
SMILES [Na+].[Na+].[O-]B1OB2OB([O-])OB(O1)O2
IUPAC Name disodium;3,7-dioxido-2,4,6,8,9-pentaoxa-1,3,5,7-tetraborabicyclo[3.3.1]nonane
Molecular Weight (g/mol) 201.22
Peso formulazione 201.9812