Learn More
Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Au 49-50%
Descrizione
It is used in chemo-therapeutics. It is employed as a catalyst in the removal of tert-butyl(dimethyl)silyl (TBS) protecting groups. It is selective in the presence of aromatic TBS ethers, aliphatic triisopropylsilyl ethers, aliphatic tert-butyl(diphenyl)silyl ethers, or sterically hindered aliphatic TBS ethers. With excess catalyst, TBS ethers can also be transformed into 4-methoxybenzyl ethers or methyl ethers in one pot.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate |
| Punto di fusione | 100°C (decomposition) |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 1 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99% (metals basis) |
| Densità | 0.8 g/mL |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,alcohol and ether. |
| IUPAC Name | sodium tetrachlorogolduide dihydrate |
| Peso formulazione | 397.80 (361.77 Anhydrous) |
| Percent Purity | 99.99% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Aurate(1-), tetrachloro-, sodium, dihydrate