Learn More
Sodium Tetrachloroaurate(III) Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30424877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424877 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6731105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico Sodium Tetrachloroaurate(III) Dihydrate
CAS 13874-02-7
Formula molecolare NaAuCl4 .2H2O
Quantità 5 g
Sinonimo Sodium tetrachloroaurate(III) Dihydrate
InChI Formula InChI=1S/Au.4ClH.Na.2H2O/h;4*1H;;2*1H2/q+3;;;;;+1;;/p-4
SMILES O.O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name sodium;tetrachlorogold(1-);dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 397.8
Peso formulazione 395.8529
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.