Learn More
Sodium tetraethylborate, 97%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10476131 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10476131 1 g Bottiglia in vetro 1g
10679293 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10476131 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 363880010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    101.00€ / 1g
    Risparmia 8.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 15523-24-7 | Molecular Formula: C8H20BNa | Molecular Weight: 150.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15523-24-7
Formula molecolare C8H20BNa
Molecular Weight (g/mol) 150.04
Numero MDL MFCD00061547
InChI Key SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium tetraethylborate, sodium tetraethylboranuide, borate 1-,tetraethyl-, sodium 1:1, sodium tetraethylborate 1-, et4bna, sodiotetraethylboron v, borate 1-, tetraethyl-, sodium, sodium tetraethylborate 1g
PubChem CID 23681030
IUPAC Name sodium;tetraethylboranuide
SMILES [B-](CC)(CC)(CC)CC.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tetraethylborate
Punto di fusione 140.0°C to 142.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 150.04
Percent Purity 97%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tetraethylborate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido piroforico Categoria 1
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P335-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P422-Conservare sotto .