Learn More
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, 97%, may cont. 1-5% water
Codice prodotto. 15475125
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15475125 1 g 1g
15485125 5 g 5g
15495125 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15475125 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H30014.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, 97%, C32H12BF24Na, CAS Number-79060-88-1 | CAS: 79060-88-1 | C32H12BF24Na | 886.209 g/mol
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate is a lipophilic additive of tetraphenylborate and it is used for solvent extraction of cations and solvent polymeric membrane electrodes and optodes. It is also used as an anionic phase-transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate is a lipophilic additive of tetraphenylborate and it is used for solvent extraction of cations and solvent polymeric membrane electrodes and optodes. It is also used as an anionic phase-transfer catalyst.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79060-88-1
Formula molecolare C32H12BF24Na
Molecular Weight (g/mol) 886.209
Numero MDL MFCD00043323
InChI Key LTGMONZOZHXAHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl borate, nabarf, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boranuide, sodium2-sulfonatoethylmethacrylate, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bor, sodium tetrakis 3,5-bis-trifluoromethylphenyl borate, sodiotetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boron v, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-borate, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl borate 1-
PubChem CID 23681909
IUPAC Name sodium;tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]boranuide
SMILES [B-](C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C3=CC(=CC(=C3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C4=CC(=CC(=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Punto di fusione 310°C (decomposition)
Note percentuale saggio may contain 1 to 5% water
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 886.2
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, may contain 1-5% water
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..