Learn More
Sodium Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate |
| CAS | 79060-88-1 |
| Formula molecolare | C32H12BF24Na |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-Borate(1-) sodium, 1,3-bis(trifluoromethyl)-Benzene boron complex, NaBARF, Sodium tetrakis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borate(1-), Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate sodium salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C32H12BF24.Na/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;/h1-12H;/q-1;+1 |
| SMILES | [B-](C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C3=CC(=CC(=C3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C4=CC(=CC(=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[Na+] |
| IUPAC Name | sodium;tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]boranuide |
| Molecular Weight (g/mol) | 886.2 |
| Peso formulazione | 886.0547 |