Learn More
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate, 98%
Codice prodotto. 15492366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15492366 1 g 1g
15412376 250 mg 250mg
15402376 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15492366 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55952.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 207683-22-5 | C24H20BF4NaO2 | 450.215 g/mol
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate, is used as a reagent for the two-phase titration of nonionic surfactants in the presence of anionic surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate, is used as a reagent for the two-phase titration of nonionic surfactants in the presence of anionic surfactants.
Notes
Hygroscopic. Incompatible withstrong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207683-22-5
Formula molecolare C24H20BF4NaO2
Molecular Weight (g/mol) 450.215
Numero MDL MFCD00149598
InChI Key MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate, cesibor, tetrakis 4-fluorophenyl boron sodium, sodium tetrakis 4-fluorophenyl boranuide dihydrate, sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate nt, sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate, selectophore tm
PubChem CID 45073643
IUPAC Name sodium;tetrakis(4-fluorophenyl)boranuide;dihydrate
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)F)(C2=CC=C(C=C2)F)(C3=CC=C(C=C3)F)C4=CC=C(C=C4)F.O.O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Quantità 1 g
Beilstein 4285808
Peso formulazione 450.21 (414.18 Anhydrous)
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.