Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sodium tetrathionate dihydrate
Codice prodotto. 15793487 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15793487 100 g 100g
15783487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15793487 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 461921000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13721-29-4 ∣ H4Na2O8S4 ∣ 306.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13721-29-4
Formula molecolare H4Na2O8S4
Molecular Weight (g/mol) 306.24
Numero MDL MFCD00150868
InChI Key HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium tetrathionate dihydrate, tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate, tetrathionate sodium dihydrate, disodium tetrathionate dihydrate, sodium tetrathionate, dihydrate 6ci,7ci, disodium dihydrate tetrathionate, di dithioperoxo sulfuricacid, sodium salt, hydrate 1:2:2
PubChem CID 203055
IUPAC Name disodium dihydrate (sulfonatodisulfanyl)sulfonate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tetrathionate dihydrate
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 100 g
Imballaggio Glass Bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: 30.6g/L.
Peso formulazione 306.27
Percent Purity 98%
Grado Ungraded
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrathionic acid, disodium salt, dihydrate