Learn More
Sodium Thiocyanate, 98 to 102% (titration), Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15658110 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
3 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15658110 3 kg Flacone in polietilene 3kg
15648110 250 g Flacone in polietilene 250g
15638110 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15658110 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore S77573KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Reagent Grade, 98-102% (titration)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 540-72-7
Formula molecolare CNNaS
Molecular Weight (g/mol) 81.07
Numero MDL MFCD00011123
InChI Key VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMILES [Na+].[S-]C#N
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium thiocyanate
Punto di fusione 308°C
Colore Colorless
Forma fisica Solid
Quantità 3 kg
Formula lineare NaSCN
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3594965
IUPAC Name sodium;thiocyanate
Peso formulazione 81.07g/mol
Percent Purity 98 to 102% (titration)
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1,76 g/cu.cm at 20°C