Learn More
Sodium Thiocyanate, ≥98%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11416841 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11416841 1 kg
11406841 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11416841 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219877191
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 540-72-7
Formula molecolare CNNaS
Molecular Weight (g/mol) 81.07
Numero MDL MFCD00011123
InChI Key VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
IUPAC Name sodium cyanosulfanide
SMILES [Na+].[S-]C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Thiocyanate
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Peso formulazione 81.1
Grado Reagente ACS