Learn More
Sodium thiocyanate, 98+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10063923 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10063923 100 g Flacone in plastica 100g
10229370 5 g Glass bottle 5g
10667221 500 g Flacone in plastica 500g
10228193 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10063923 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 419671000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-72-7
Formula molecolare CNNaS
Molecular Weight (g/mol) 81.07
Numero MDL MFCD00011123
InChI Key VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMILES [Na+].[S-]C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiocyanate
Punto di fusione 287.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 100 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Argentometry)
Formula lineare NaSCN
Fieser 01,1105
Indice di Merck 15, 9480
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol,freely soluble in acetone
IUPAC Name sodium;thiocyanate
Peso formulazione 81.07
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium thiocyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium thiocyanate