Learn More
Sodium thiocyanate, 98%, extra pure
Codice prodotto. 10379133 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10379133 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
10572655 250 g Flacone in plastica 250g
10266300 500 g Flacone in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10379133 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196760025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-72-7
Formula molecolare CNNaS
Molecular Weight (g/mol) 81.07
Numero MDL MFCD00011123
InChI Key VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
IUPAC Name sodium;thiocyanate
SMILES [Na+].[S-]C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiocyanate
Punto di fusione 287.0°C
Nota nome 98%
Colore White
pH 5.5 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 2.5 kg
Perdita all'essiccatura 2.5% max.
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Formula lineare NaSCN
Fieser 01,1105
Indice di Merck 15, 9480
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol,freely soluble in acetone
Peso formulazione 81.07
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro