Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium thiocyanate |
| Punto di fusione | 287.0°C |
| Nota nome | 98% |
| Colore | White |
| pH | 5.5 to 7.5 (5% soln. at 20°C) |
| Forma fisica | Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks |
| Quantità | 250 g |
| Perdita all'essiccatura | 2.5% max. |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (on dried substance) (Argentometry) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium thiocyanate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.