Learn More
Sodium Thiocyanate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Thiocyanate |
| CAS | 540-72-7 |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | CNNaS |
| Numero MDL | MFCD00011123 |
| Sinonimo | sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased |
| InChI Key | VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].[S-]C#N |
| IUPAC Name | sodium;thiocyanate |
| Vedi altri risultati |