Learn More
Sodium Thiocyanate solution 0.05mol/L, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12973624 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12973624 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12973624 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore VL 310 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.90€
    48.43€ / 1000mL
    Risparmia 14.47€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Thiosulphate
Imballaggio Bottle
CAS 57-55-6
Formula molecolare C3H8O2
Concentrazione 0.05 M
InChI Key DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CO)O
IUPAC Name 1,2-propandiolo
Molecular Weight (g/mol) 76.095
PubChem CID 1030
Quantità 1000 mL
ChEBI CHEBI:16997