Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Thiosulphate |
| Imballaggio | Bottle |
| CAS | 57-55-6 |
| Formula molecolare | C3H8O2 |
| Concentrazione | 1M (1N) |
| InChI Key | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(CO)O |
| IUPAC Name | 1,2-propandiolo |
| Molecular Weight (g/mol) | 76.095 |
| PubChem CID | 1030 |
| Vedi altri risultati |