Learn More
Sodium Thiocyanate, TRC
Codice prodotto. 30003416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003416 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30003416 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS67363525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Thiocyanate
CAS 540-72-7
Formula molecolare C N S . Na
Quantità 25 g
Sinonimo Thiocyanic acid, sodium salt (1:1), Sodium isothiocyanate (7CI), Thiocyanic acid, sodium salt (8CI,9CI), Haimased, Scyan, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate, Sodium sulfocyanide, Sodium thiocyanate, Sodium thiocyanide
InChI Formula InChI=1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[S-]C#N
IUPAC Name sodium;thiocyanate
Molecular Weight (g/mol) 81.07
Peso formulazione 80.9649