Learn More
Sodium thiomethoxide, 90+%, technical
Codice prodotto. 17281336 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17281336 100 g 100g
17251336 1 g 1g
17261336 5 g 5g
17271336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17281336 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 469891000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5188-07-8 | CH3NaS | 70.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5188-07-8
Formula molecolare CH3NaS
Molecular Weight (g/mol) 70.08
InChI Key RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name sodium methylsulfanide
SMILES [Na+].C[S-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiomethoxide
Intervallo percentuale saggio 90+%
Formula lineare CH3SNa
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: freely soluble.
Peso formulazione 70.09
Grado Caratteristiche