Learn More
Sodium thiomethoxide, 95%, pure
Codice prodotto. 10043710 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10043710 5 g Bottiglia in vetro 5g
10361044 1 g Bottiglia in vetro 1g
10217223 25 g Bottiglia in vetro 25g
11955741 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10043710 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 305710050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5188-07-8 | CH3NaS | 70.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5188-07-8
Formula molecolare CH3NaS
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Numero MDL MFCD00174316
InChI Key RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4378561
SMILES C[S-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiomethoxide
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94 to 106% (Iodimetry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3SNa
Quantità 5 g
Sinonimo sodium thiomethoxide, sodium methanethiolate, sodium thiomethylate, methyl mercaptan sodium salt, methanethiol sodium salt, sodiumthiomethoxide, methanethiol, sodium salt, sodiummethanethiolate, sodium methyl mercaptide, methylsulfanyl sodium
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble.
IUPAC Name sodium;methanethiolate
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 95%
Grado Pure
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium thiomethoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.