Learn More
Sodium Thiophene-2-carboxylate, Mikromol™
Descrizione
Sodium Thiophene-2-carboxylate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Thiophene-2-carboxylate |
| CAS | 25112-68-9 |
| Nomi componenti o analita | Sodium Thiophene-2-carboxylate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C5 H3 O2 S . Na |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Sodium Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid sodium salt, Sodium thiophene-2-carboxylate, Soufrane, Trophires |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4O2S.Na/c6-5(7)4-2-1-3-8-4;/h1-3H,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)c1cccs1 |
| IUPAC Name | sodium;thiophene-2-carboxylate |
| Vedi altri risultati |