Learn More
Sodium Thiophosphate Hydrate, TRC
Codice prodotto. 30422930
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422930 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30422930 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS63491010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Thiophosphate Hydrate
CAS 10101-88-9
Formula molecolare 3 Na . O3 P S
Quantità 10 mg
Sinonimo Sodium Thiophosphate Hydrate, Phosphorothioic Acid, Trisodium Salt','Sodium Phosphorothioate (Na3PO3S), Sodium Thiophosphate, Trisodium Monothiophosphate, Trisodium Phosphorothioate, Trisodium Thiophosphate
InChI Formula InChI=1S/3Na.H3O3PS/c;;;1-4(2,3)5/h;;;(H3,1,2,3,5)/q3*+1;/p-3
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])[S-]
IUPAC Name trisodium;thiophosphate
Molecular Weight (g/mol) 180.006
Peso formulazione 179.9