Reduction reagent, Volumetric standard solution
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium thiosulfate |
| CAS | 7772-98-7, 7732-18-5 |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 L |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Formula molecolare | Na2O3S2 |
| Formula lineare | Na2S2O3 |
| Numero MDL | MFCD00003499 |
| Indice di Merck | 15, 8821 |
| Vedi altri risultati |