Learn More
Sodium thiosulfate, 99%, for analysis, anhydrous
Codice prodotto. 15213406 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15213406 250 g 250g
15271906 1 kg 1kg
15219656 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15213406 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450622500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7772-98-7 ∣ Na2O3S2 ∣ 158.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7772-98-7
Formula molecolare Na2O3S2
Molecular Weight (g/mol) 158.10
Numero MDL MFCD00003499
InChI Key AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiosulfate
Punto di fusione 48.0°C
pH 6.0 to 8.4 (5% aq. soln.)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 250 g
Perdita all'essiccatura 1% max. (105°C)
Imballaggio Plastic Bottle
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodimetry)
Formula lineare Na2S2O3
Indice di Merck 15,8821
Informazioni di solubilità Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC Name disodio; biossido-osso-sulfanilidene-$l^{6}-solfato
Peso formulazione 158.1
Percent Purity 99%
Grado Analytical