Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium thiosulfate |
| Punto di fusione | 48.0°C |
| pH | 6.0 to 8.4 (5% aq. soln.) |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 5 kg |
| Perdita all'essiccatura | 1% max. (105°C) |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (Iodimetry) |
| Formula lineare | Na2S2O3 |
| Indice di Merck | 15,8821 |
| Vedi altri risultati |