Learn More
Sodium thiosulfate concentrate, For 1L standard solution, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N), Solstice
Codice prodotto. 15615260
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15615260 1 Pc. Pezzo
15625260 6 x 1 Ea. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15615260 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 382431EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.00€
    13.93€ / pezzi 1
    Risparmia 47.07€
    77% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
for 1L standard solution, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7772-98-7
Formula molecolare Na2O3S2
Molecular Weight (g/mol) 158.10
Numero MDL MFCD00003499
InChI Key AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
IUPAC Name disodio; biossido-osso-sulfanilidene-$l^{6}-solfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiosulfate concentrate
Forma fisica Liquid
Quantità 1 Pc.
Formula lineare Na2S2O3
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 158.11g/mol
Imballaggio Ampoule
Identificativo prodotto
  • Sodium thiosulfate concentrate