Learn More
Sodium thiosulfate pentahydrate, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 10153930 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10153930 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
10696052 1 kg Flacone in plastica 1kg
10135163 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10153930 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202850025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Reduction reagent | CAS: 10102-17-7 | Na2O3S2·5H2O | 248.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-17-7
Formula molecolare Na2O3S2·5H2O
Molecular Weight (g/mol) 248.18
Numero MDL MFCD00149186
InChI Key PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC Name disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiosulfate pentahydrate
Punto di fusione 48.5°C
Colore White
pH 6 to 8.4 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Crystals
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.72
Intervallo percentuale saggio 99.5 to 101% (Iodimetry)
Informazioni di decomposizione >45°C
Densità 1.7200g/mL
Formula lineare Na2S2O3·5H2O
Indice di Merck 15, 8821
Informazioni di solubilità Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in turpentine
Peso formulazione 248.18
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical