Learn More
Sodium thiosulfate pentahydrate, 99.999%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10078369 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10078369 25 g Glass bottle 25g
10179969 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10078369 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436940250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10102-17-7 | Na2O3S2·5H2O | 248.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-17-7
Formula molecolare Na2O3S2·5H2O
Molecular Weight (g/mol) 248.18
InChI Key PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC Name disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiosulfate pentahydrate
Punto di fusione 48.5°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodimetry)
Formula lineare Na2S2O3·5H2O
Indice di Merck 15,8821
Informazioni di solubilità Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in turpentine
Peso formulazione 248.18
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.72
Densità 1.7200g/mL