Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sodium thiosulfate pentahydrate, 99+%, for biochemistry
Codice prodotto. 12665127 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12665127 250 g 250g
12655127 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12665127 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 447942500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.75€
    56.00€ / 250g
    Risparmia 3.75€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10102-17-7 ∣ Na2O3S2·5H2O ∣ 248.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-17-7
Formula molecolare Na2O3S2·5H2O
Molecular Weight (g/mol) 248.18
InChI Key PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC Name disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiosulfate pentahydrate
Punto di fusione 48.5°C
Forma fisica Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 250 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.72
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 101% (Iodimetry)
Densità 1.7200g/mL
Formula lineare Na2S2O3·5H2O
Indice di Merck 15,8821
Informazioni di solubilità (1 M in water) Clear colorless
Peso formulazione 248.18
Percent Purity ≥99%
Grado Biochemical