Learn More
Sodium thiosulfate pentahydrate, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10724071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10724071 1 kg Flacone in plastica 1kg
10604982 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
10003573 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10724071 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 123370010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.50€
    35.20€ / 1kg
    Risparmia 2.30€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10102-17-7 | Na2O3S2·5H2O | 248.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-17-7
Formula molecolare Na2O3S2·5H2O
Molecular Weight (g/mol) 248.18
Numero MDL MFCD00149186
InChI Key PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC Name disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiosulfate pentahydrate
Punto di fusione 48.5°C
Colore Colorless to White
pH 6 to 8.4 (10% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystals
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.72
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 101% (Iodimetry)
Densità 1.7200g/mL
Formula lineare Na2S2O3·5H2O
Indice di Merck 15, 8821
Informazioni di solubilità Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in turpentine
Peso formulazione 248.18
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro