Learn More
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescription
H10Na2O8S2, CAS Number-10102-17-7, ametox, antichlor, ccris 3952, disodium thiosulfate pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate, sodium thiosulfate pentahydrate, sodium thiosulfate, pentahydrate, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, tinver, unii-hx1032v43m, 500g, CHEBI:32150, White
Specifications
Specifications
| Punto di fusione | 48.5°C |
| Colore | White |
| pH | 6.0 to 8.4 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
| Peso formulazione | 248.18g/mol |